Få mere at vide
2,2'-O-Cyclouridin, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15405827
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15405827 1 g 1g
15415827 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15405827 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H33038.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3736-77-4 | C9H10N2O5 | 226.188 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3736-77-4
Molekylær formel C9H10N2O5
Molekylvægt (g/mol) 226.188
MDL nummer MFCD00004945
InChI nøgle UUGITDASWNOAGG-CCXZUQQUSA-N
Synonym cyclouridine, 2,2'-cyclouridine, o2,2'-cyclouridine, 2,2'-anhydro-1 b-d-arabinofuranosyl uracil, 2,2'-anhydrouridine, 2,2'-anhydro-1 beta-d-arabinofuranosyl uracil, 2,2'-o-cyclouridine, 2,2-anhydro-1 b-d-arabinofuranosyl uracil, 2,2;-cyclouridine, 2,2'-anhydro-1-beta-d-arabinofuranosyl uracil
PubChem CID 806138
IUPAC navn (2R,3R,3aS,9aR)-3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2,3,3a,9a-tetrahydrofuro[1,2][1,3]oxazolo[3,4-a]pyrimidin-6-on
SMIL C1=CN2C3C(C(C(O3)CO)O)OC2=NC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2'-O-Cyclouridine
Smeltepunkt 248°C to 251°C
Mængde 1 g
Beilstein 27348885
Formel vægt 226.19
Procent renhed 98%