Få mere at vide
2,2'-(Nitrosoimino)diethanol (N-Nitrosodiethanolamine), Mikromol™
Beskrivelse
2,2'-(Nitrosoimino)diethanol (N-Nitrosodiethanolamine)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Nitroso-diethanolamine |
| CAS | 1116-54-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | N-Nitroso-diethanolamine |
| Forsendelsestilstand | Ice pack (-20°C) |
| Molekylær formel | C4 H10 N2 O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Trolamine Imp. C (EP), 2,2'-(Nitrosoimino)bisethanol, Ethanol, 2,2'-nitrosiminodi- (6CI,7CI,8CI), Diethanolnitrosamine, N,N-Diethanolnitrosamine, N-Nitrosobis(2-hydroxyethyl)amine, N-Nitrosodiethanolamine, NDELA, Nitrosodiethanolamine, Trolamine Impurity C |
| InChI formel | InChI=1S/C4H10N2O3/c7-3-1-6(5-9)2-4-8/h7-8H,1-4H2 |
| SMIL | OCCN(CCO)N=O |
| IUPAC navn | N,N-bis(2-hydroxyethyl)nitrous amide |
| Vis mere |