Få mere at vide
2,2'-(Nitrosoimino)diethanol (N-Nitrosodiethanolamine), Mikromol™
Artikelnummer. 18093960
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
18093960 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18093960 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1204.03
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2,2'-(Nitrosoimino)diethanol (N-Nitrosodiethanolamine)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Nitroso-diethanolamine
CAS 1116-54-7
Analyt- eller komponentnavne N-Nitroso-diethanolamine
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C4 H10 N2 O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Trolamine Imp. C (EP), 2,2'-(Nitrosoimino)bisethanol, Ethanol, 2,2'-nitrosiminodi- (6CI,7CI,8CI), Diethanolnitrosamine, N,N-Diethanolnitrosamine, N-Nitrosobis(2-hydroxyethyl)amine, N-Nitrosodiethanolamine, NDELA, Nitrosodiethanolamine, Trolamine Impurity C
InChI formel InChI=1S/C4H10N2O3/c7-3-1-6(5-9)2-4-8/h7-8H,1-4H2
SMIL OCCN(CCO)N=O
IUPAC navn N,N-bis(2-hydroxyethyl)nitrous amide
Molekylvægt (g/mol) 134.13
Mængde 100 mg
Formel vægt 134.0691 g/mol