Få mere at vide
2-[(2-Nitrophenyl)amino]-3-cyanothiophene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-[(2-Nitrophenyl)amino]-3-cyanothiophene |
| CAS | 186792-85-8 |
| Molekylær formel | C11H7N3O2S |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 2-[(2-Nitrophenyl)amino]-3-thiophenecarbonitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C11H7N3O2S/c12-7-8-5-6-17-11(8)13-9-3-1-2-4-10(9)14(15)16/h1-6,13H |
| SMIL | [O-][N+](=O)c1ccccc1Nc2sccc2C#N |
| IUPAC navn | 2-(2-nitroanilino)thiophene-3-carbonitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 245.26 |
| Formel vægt | 245.0259 |