missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-(2-Nitroanilino)ethanol, TRC

Artikelnummer. 30483312
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30483312 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30483312 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN5251605G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-(2-Nitroanilino)ethanol
CAS 4926-55-0
Molekylær formel C8H10N2O3
Mængde 5 g
Synonym 2-[(2-Nitrophenyl)amino]-ethanol, 2-(o-Nitroanilino)-ethanol, 2-[(2-Nitrophenyl)amino]ethanol, Colorex HCY 2, Covarine Yellow W 1122, HC Yellow 2, HC Yellow No. 2, N-(2-Hydroxyethyl)-2-nitroaniline, N-(2-Hydroxyethyl)-o-nitroaniline, N-(2'-Hydroxyethyl)-2-nitroaniline, NSC 33878, NSC 68401, o-Nitro-N-(2-hydroxyethyl)aniline
InChI formel InChI=1S/C8H10N2O3/c11-6-5-9-7-3-1-2-4-8(7)10(12)13/h1-4,9,11H,5-6H2
SMIL OCCNc1ccccc1[N+](=O)[O-]
IUPAC navn 2-(2-nitroanilino)ethanol
Molekylvægt (g/mol) 182.18
Formel vægt 182.0691
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.