Få mere at vide
2-(2-Naphthyl)indole, 98%
Artikelnummer. 11464387
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11464387 1 g 1g
11474387 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11464387 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20434.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 23746-81-8 | C18H13N | 243.31 g/mol
Det bruges til katalytisk enantioselektiv tilsætning af indoler til arylnitroalkener.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det bruges til katalytisk enantioselektiv tilsætning af indoler til
arylnitroalkener.
Opløselighed
Opløselig i DMSO.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 23746-81-8
Molekylær formel C18H13N
Molekylvægt (g/mol) 243.31
MDL nummer MFCD00124144
InChI nøgle CACDYUNTCMPDMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-naphthyl indole, 2-2-naphthyl-1h-indole, 2-naphthalen-2-yl-1h-indole, acmc-1chvp, 2-2-naphthyl-indol, maybridge1_005904, 2-2-indolyl naphthalene, 2-1h-indol-2-yl naphthalene, 2-2-naphthalenyl-1h-indole
PubChem CID 265232
SMIL N1C2=CC=CC=C2C=C1C1=CC=C2C=CC=CC2=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(2-Naphthyl)indole
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Soluble in DMSO.
IUPAC navn 2-naphthalen-2-yl-lH-indol
Formel vægt 243.31
Procent renhed 98%