Få mere at vide
2-(2-naphthyl)acetylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10643603
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10643603 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
10573232 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10643603 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. PD00828EA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 37859-25-9
Molekylær formel C12H9ClO
Molekylvægt (g/mol) 204.653
MDL nummer MFCD02180524
InChI nøgle QEJGMKHQXSZCOS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-naphthyl acetyl chloride, naphthalen-2-yl-acetyl chloride, 2-naphthylacetyl chloride, 2-naphthalen-2-yl acetyl chloride, 2-naphthaleneacetyl chloride, naphth-2-yl acetyl chloride, zlchem 122, pubchem15724, 2-naphthylacetyl chlotide, beta-naphthylacetyl chloride
PubChem CID 588115
IUPAC navn 2-naphthalen-2-ylacetylchlorid
SMIL C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)CC(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(2-Naphthyl)acetyl chloride
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 10 g
Formel vægt 204.66
Procent renhed 97%