missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-(2-Methylpropyl)butanedioic Acid, Mikromol™
Beskrivelse
2-(2-Methylpropyl)butanedioic Acid
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Isobutylsuccinic Acid |
| CAS | 5702-99-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | Isobutylsuccinic Acid |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C8 H14 O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Butanedioic acid, 2-(2-methylpropyl)-, Butanedioic acid, (2-methylpropyl)- (9CI), Succinic acid, isobutyl- (7CI,8CI), 2-(2-Methylpropyl)butanedioic acid, 1,2-Pentanedicarboxylic acid, 4-methyl- |
| InChI formel | InChI=1S/C8H14O4/c1-5(2)3-6(8(11)12)4-7(9)10/h5-6H,3-4H2,1-2H3,(H,9,10)(H,11,12) |
| SMIL | CC(C)CC(CC(=O)O)C(=O)O |
| IUPAC navn | 2-(2-methylpropyl)butanedioic acid |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?