Få mere at vide
2-(2-Methylphenyl)quinoline-4-carboxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(2-Methylphenyl)quinoline-4-carboxylic Acid |
| CAS | 174636-85-2 |
| Molekylær formel | C17H13NO2 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H13NO2/c1-11-6-2-3-7-12(11)16-10-14(17(19)20)13-8-4-5-9-15(13)18-16/h2-10H,1H3,(H,19,20) |
| SMIL | Cc1ccccc1c2cc(C(=O)O)c3ccccc3n2 |
| IUPAC navn | 2-(2-methylphenyl)quinoline-4-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 263.29 |
| Formel vægt | 263.0946 |