Få mere at vide
2-(2-Methylphenyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-1,3-dion, TRC
Artikelnummer. 30343810
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30343810 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30343810 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB40121850MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(2-Methylphenyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-1,3-dione
CAS 101273-81-8
Molekylær formel C16H13NO2
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C16H13NO2/c1-11-6-2-5-9-14(11)17-15(18)10-12-7-3-4-8-13(12)16(17)19/h2-9H,10H2,1H3
SMIL Cc1ccccc1N2C(=O)Cc3ccccc3C2=O
IUPAC navn 2-(2-methylphenyl)-4H-isoquinolin-1,3-dion
Molekylvægt (g/mol) 251.27
Formel vægt 251.0946