missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2,2'-[Methylenediimino]bis[9-[(2-hydroxyethoxy)methyl]-1,9-dihydro-6H-purin-6-one], Mikromol™
Beskrivelse
2,2'-[Methylenediimino]bis[9-[(2-hydroxyethoxy)methyl]-1,9-dihydro-6H-purin-6-one]
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acyclovir N-Methylene Dimer |
| CAS | 1797131-64-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | Acyclovir N-Methylene Dimer |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C17 H22 N10 O6 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 2,2'-[Methylenediimino]bis[9-[(2-hydroxyethoxy)methyl]-1,9-dihydro-6H-purin-6-one], 9-(2-Hydroxyethoxymethyl)-2-[[[9-(2-hydroxyethoxymethyl)-6-oxo-3H-purin-2-yl]amino]methylamino]-3H-purin-6-one, Aciclovir N-Methylene Dimer, 1282U89, GW 368620X, Aciclovir related, 535U76, acyclovir dimer (1282U89), Aciclovir Test Mix 1 |
| InChI formel | InChI=1S/C17H22N10O6/c28-1-3-32-8-26-6-20-10-12(26)22-16(24-14(10)30)18-5-19-17-23-13-11(15(31)25-17)21-7-27(13)9-33-4-2-29/h6-7,28-29H,1-5,8-9H2,(H2,18,22,24,30)(H2,19,23,25,31) |
| SMIL | OCCOCn1cnc2C(=O)NC(=Nc12)NCNC3=Nc4c(ncn4COCCO)C(=O)N3 |
| IUPAC navn | 9-(2-hydroxyethoxymethyl)-2-[[[9-(2-hydroxyethoxymethyl)-6-oxo-1H-purin-2-yl]amino]methylamino]-1H-purin-6-one |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?