Få mere at vide
2,2'-Methylenedianiline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,2'-Methylenedianiline |
| CAS | 6582-52-1 |
| Molekylær formel | C13 H14 N2 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | Aniline, 2,2'-methylenedi- (7CI,8CI), 2,2'-Methylenebis[benzenamine], 2,2'-Bis(aminophenyl)methane, 2,2'-Diaminodiphenylmethane, 2,2'-Diphenylmethanediamine, 2,2'-Methylenebisaniline, 2,2'-Methylenedianiline, 2,2'-Methylenedibenzenamine, 2,2'-Methylenediphenylamine, 2-[(2-Aminophenyl)methyl]aniline, o,o'-Bis(aminophenyl)methane, o,o'-Diaminodiphenylmethane, o,o'-Methylenedianiline |
| InChI formel | InChI=1S/C13H14N2/c14-12-7-3-1-5-10(12)9-11-6-2-4-8-13(11)15/h1-8H,9,14-15H2 |
| SMIL | Nc1ccccc1Cc2ccccc2N |
| IUPAC navn | 2-[(2-aminophenyl)methyl]aniline |
| Molekylvægt (g/mol) | 198.26 |
| Formel vægt | 198.1157 |