Få mere at vide
2,2'-Methylenebis[N-[2-[[[5-[(dimethylamino)methyl]furan-2-yl]methyl]sulphanyl]ethyl]-N'-methyl-2-nitroethene-1,1-diamine], Mikromol™
Artikelnummer. 17914256
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17914256 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17914256 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0086.10
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2,2'-Methylenebis[N-[2-[[[5-[(dimethylamino)methyl]furan-2-yl]methyl]sulphanyl]ethyl]-N'-methyl-2-nitroethene-1,1-diamine]
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2'-Methylenebis[N-[2-[([5-[(dimethyl-amino)methyl]furan-2-yl]methyl)sulphanyl]ethyl]-N'-methyl-2-nitroethene-1,1-diamine]
CAS 207592-21-0
Analyt- eller komponentnavne 2,2'-Methylenebis[N-[2-[([5-[(dimethyl-amino)methyl]furan-2-yl]methyl)sulphanyl]ethyl]-N'-methyl-2-nitroethene-1,1-diamine]
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C27 H44 N8 O6 S2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Ranitidine Hydrochloride Imp. I (EP), Ranitidine Imp. I (EP), 2,2'-Methylenebis[N-[2-[[[5-[(dimethyl-amino)methyl]furan-2-yl]methyl]sulphanyl]ethyl]-N'-methyl-2-nitroethene-1,1-diamine], AH 24065A, Ph Eur Ranitidine Impurity I, Ranitidine formaldehyde adduct (AH24065), formaldehyde adduct (AH 24065A), Ranitidine Hydrochloride Impurity I, Ranitidine Impurity I
InChI formel InChI=1S/C27H44N8O6S2/c1-28-26(30-11-13-42-18-22-9-7-20(40-22)16-32(3)4)24(34(36)37)15-25(35(38)39)27(29-2)31-12-14-43-19-23-10-8-21(41-23)17-33(5)6/h7-10,28-31H,11-19H2,1-6H3/b26-24+,27-25+
SMIL CN\C(=C(\C\C(=C(\NC)/NCCSCc1oc(CN(C)C)cc1)\[N+](=O)[O-])/[N+](=O)[O-])\NCCSCc2oc(CN(C)C)cc2
IUPAC navn (1E,4E)-1-N',5-N'-bis[2-[[5-[(dimethylamino)methyl]furan-2-yl]methylsulfanyl]ethyl]-1-N,5-N-dimethyl-2,4-dinitropenta-1,4-diene-1,1,5,5-tetramine
Molekylvægt (g/mol) 640.82
Mængde 100 mg
Formel vægt 640.2825 g/mol