missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2,2’-Methylene Bis[Ranitidine], TRC

Artikelnummer. 30479208
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30479208 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30479208 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM30400510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2,2'-Methylenebis[N-[2-[([5-[(dimethyl-amino)methyl]furan-2-yl]methyl)sulphanyl]ethyl]-N'-methyl-2-nitroethene-1,1-diamine]
CAS 207592-21-0
Molekylær formel C27 H44 N8 O6 S2
Mængde 10 mg
Synonym 2,2'-Methylenebis[N-[2-[[[5-[(dimethyl-amino)methyl]furan-2-yl]methyl]sulphanyl]ethyl]-N'-methyl-2-nitroethene-1,1-diamine], Ranitidine Hydrochloride Imp. I (EP)
InChI formel InChI=1S/C27H44N8O6S2/c1-28-26(30-11-13-42-18-22-9-7-20(40-22)16-32(3)4)24(34(36)37)15-25(35(38)39)27(29-2)31-12-14-43-19-23-10-8-21(41-23)17-33(5)6/h7-10,28-31H,11-19H2,1-6H3/b26-24+,27-25+
SMIL CN\C(=C(\C\C(=C(\NC)/NCCSCc1oc(CN(C)C)cc1)\[N+](=O)[O-])/[N+](=O)[O-])\NCCSCc2oc(CN(C)C)cc2
IUPAC navn (1E,4E)-1-N',5-N'-bis[2-[[5-[(dimethylamino)methyl]furan-2-yl]methylsulfanyl]ethyl]-1-N,5-N-dimethyl-2,4-dinitropenta-1,4-diene-1,1,5,5-tetramine
Molekylvægt (g/mol) 640.82
Formel vægt 640.2825
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.