Få mere at vide
2-(2-Methyl-5-nitrophenylamino)-4-(3-pyridyl)pyrimidine, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15459166
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15459166 1 g 1g
15469166 5 g 5g
15479166 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15459166 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64814.03
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 152460-09-8
Molekylær formel C16H13N5O2
Molekylvægt (g/mol) 307.313
MDL nummer MFCD02179269
InChI nøgle OJITWRFPRCHSMX-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-2-methyl-5-nitrophenyl-4-pyridin-3-yl pyrimidin-2-amine, n-2-methyl-5-nitrophenyl-4-3-pyridyl-2-pyrimidine-amine, chembl20426, n-2-methyl-5-nitrophenyl-4-3-pyridyl-2-pyrimidineamine, n-2-methyl-5-nitrophenyl-4-pyridin-3-ylpyrimidin-2-amine, 2-methyl-4-nitro-phenyl-4-pyridin-3-yl-pyrimidin-2-yl-amine, 2-methyl-5-nitro-n-4-pyridin-3-yl pyrimidin-2-yl benzenamine, 2-pyrimidinamine, n-2-methyl-5-nitrophenyl-4-3-pyridinyl, n-2-methyl-5-nitrophenyl-4-pyridin-3-yl pyrimid, n-2-methyl-5-nitrophenyl-4-3-pyridyl-2-pyrimidinamine
PubChem CID 10686149
IUPAC navn N-(2-methyl-5-nitrophenyl)-4-pyridin-3-ylpyrimidin-2-amine
SMIL CC1=C(C=C(C=C1)[N+](=O)[O-])NC2=NC=CC(=N2)C3=CN=CC=C3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(2-Methyl-5-nitrophenylamino)-4-(3-pyridyl)pyrimidine
Smeltepunkt 188°C to 193°C
Farve Gul
Mængde 1 g
Beilstein 7544032
Formel vægt 307.31
Procent renhed 98%
Fysisk form Fast stof