Få mere at vide
2-(2-Methyl-5-nitro-1H-imidazol-1-yl)ethan-1-ol, 97%, Maybridge
Artikelnummer. 10795993
Skift visning
Amber Glass Bottle; 10g
Artikelnummer.
10795993 Amber Glass Bottle; 10g
1 options
Artikelnummer. 10795993 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. BTB09707EA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(2-Methyl-5-nitro-1H-imidazol-1-yl)ethan-1-ol
CAS 443-48-1
Analyseprocentområde 97%
Emballage Amber glass bottle
Molekylær formel C6H9N3O3
Mængde 10 g
Synonym metronidazole, metronidazol, flagyl, 2-methyl-5-nitroimidazole-1-ethanol, anagiardil, trichazol, gineflavir, meronidal, metronidaz, novonidazol
InChI nøgle VAOCPAMSLUNLGC-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=NC=C(N1CCO)[N+](=O)[O-]
IUPAC navn 2-(2-methyl-5-nitroimidazol-1-yl)ethanol
Molekylvægt (g/mol) 171.156
PubChem CID 4173
ChEBI CHEBI:6909
Formel vægt 171.16
Procent renhed 97%