Få mere at vide
2-(2-Methyl-5-nitro-1H-imidazol-1-yl)eddikesyre, Mikromol™
Beskrivelse
2-(2-Methyl-5-nitro-1H-imidazol-1-yl)eddikesyre
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(2-Methyl-5-nitro-1H-imidazol-1-yl)acetic Acid |
| CAS | 1010-93-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-(2-Methyl-5-nitro-1H-imidazol-1-yl)acetic Acid |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C6 H7 N3 O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 2-(2-Methyl-5-nitro-1H-imidazol-1-yl)acetic Acid, Metronidazole Imp. G (EP), 2-Methyl-5-nitro-1H-imidazole-1-acetic acid, 1-De(2-hydroxyethyl)metronidazole-1-acetic acid, 2-Methyl-5-nitroimidazol-1-ylacetic acid, 2-Methyl-5-nitroimidazole-1-acetic acid, Metronidazoleacetic acid, Metronidazole Impurity G |
| InChI formel | InChI=1S/C6H7N3O4/c1-4-7-2-5(9(12)13)8(4)3-6(10)11/h2H,3H2,1H3,(H,10,11) |
| SMIL | Cc1ncc([N+](=O)[O-])n1CC(=O)O |
| IUPAC navn | 2-(2-methyl-5-nitroimidazol-1-yl)eddikesyre |
| Vis mere |