Få mere at vide
2-(2-Methyl-5-nitro-1H-imidazol-1-yl)eddikesyre, LoGiCal
Artikelnummer. 30460641
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30460641 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30460641 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0012.09
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(2-Methyl-5-nitro-1H-imidazol-1-yl)acetic Acid
CAS 1010-93-1
Analyt- eller komponentnavne 2-(2-Methyl-5-nitro-1H-imidazol-1-yl)acetic Acid
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C6 H7 N3 O4
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 2-(2-Methyl-5-nitro-1H-imidazol-1-yl)acetic Acid, Metronidazole Imp. G (EP), 2-Methyl-5-nitro-1H-imidazole-1-acetic acid, 1-De(2-hydroxyethyl)metronidazole-1-acetic acid, 2-Methyl-5-nitroimidazol-1-ylacetic acid, 2-Methyl-5-nitroimidazole-1-acetic acid, Metronidazoleacetic acid, Metronidazole Impurity G
InChI formel InChI=1S/C6H7N3O4/c1-4-7-2-5(9(12)13)8(4)3-6(10)11/h2H,3H2,1H3,(H,10,11)
Løsningstype Fedt
SMIL Cc1ncc([N+](=O)[O-])n1CC(=O)O
IUPAC navn 2-(2-methyl-5-nitroimidazol-1-yl)eddikesyre
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 185.14
Mængde 10 mg
Formel vægt 185,0437 g/mol