Få mere at vide
2-(2-Methyl-4-nitro-1H-imidazol-1-yl)ethyl Benzoate, Mikromol™
Beskrivelse
2-(2-Methyl-4-nitro-1H-imidazol-1-yl)ethyl Benzoate
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(2-Methyl-4-nitro-1H-imidazol-1-yl)ethyl Benzoate |
| CAS | 87009-72-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-(2-Methyl-4-nitro-1H-imidazol-1-yl)ethyl Benzoate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C13 H13 N3 O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 2-(2-Methyl-4-nitro-1H-imidazol-1-yl)ethyl Benzoate |
| InChI formel | InChI=1S/C13H13N3O4/c1-10-14-12(16(18)19)9-15(10)7-8-20-13(17)11-5-3-2-4-6-11/h2-6,9H,7-8H2,1H3 |
| SMIL | Cc1nc(cn1CCOC(=O)c2ccccc2)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 2-(2-methyl-4-nitroimidazol-1-yl)ethyl benzoate |
| Vis mere |