Få mere at vide
2-(2-Methyl-3-nitrophenyl)eddikesyre, Mikromol™
Artikelnummer. 30049451
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30049451 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30049451 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0331.030025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
2-(2-Methyl-3-nitrophenyl)eddikesyre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(2-Methyl-3-nitrophenyl)acetic Acid
CAS 23876-15-5
Analyt- eller komponentnavne 2-(2-Methyl-3-nitrophenyl)acetic Acid
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C9 H9 N O4
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym (2-Methyl-3-nitrophenyl)acetic Acid, 2-(2-methyl-3-nitro-phenyl)acetic acid
InChI formel InChI=1S/C9H9NO4/c1-6-7(5-9(11)12)3-2-4-8(6)10(13)14/h2-4H,5H2,1H3,(H,11,12)
SMIL Cc1c(CC(=O)O)cccc1[N+](=O)[O-]
IUPAC navn 2-(2-methyl-3-nitrophenyl)eddikesyre
Molekylvægt (g/mol) 195.1721
Mængde 25 mg
Formel vægt 195,0532 g/mol