Få mere at vide
2-(2-methyl-1H-imidazol-1-yl)benzonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10707295
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10707295 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10748635 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10707295 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC61216DA
Kemiske identifikatorer
CAS 892502-27-1
Molekylær formel C11H9N3
Molekylvægt (g/mol) 183.214
MDL nummer MFCD09065013
InChI nøgle NCQQCFZREDABTC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-methyl-1h-imidazol-1-yl benzonitrile, 2-2-methylimidazol-1-yl benzonitrile, 2-2-methylimidazolyl benzenecarbonitrile, benzonitrile,2-2-methyl-1h-imidazol-1-yl
PubChem CID 24229637
IUPAC navn 2-(2-methylimidazol-1-yl)benzonitril
SMIL CC1=NC=CN1C2=CC=CC=C2C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)benzonitrile
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 183.21
Procent renhed 97%