Få mere at vide
2-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)benzoesyre, Tech ., Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10738055
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10738055 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10255884 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10738055 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC61201CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 159589-71-6
Molekylær formel C11H10N2O2
Molekylvægt (g/mol) 202.21
MDL nummer MFCD09065012
InChI nøgle PDOVVVXGESUKQF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 24229636
IUPAC navn 2-(2-methylimidazol-1-yl)benzoesyre
SMIL CC1=NC=CN1C1=CC=CC=C1C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)benzoic acid
CAS min % 80.0
CAS Max % 100.0
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Synonym 2-2-methyl-1h-imidazol-1-yl benzoic acid, 2-2-methylimidazol-1-yl benzoic acid, 2-2-methylimidazolyl benzoic acid, 2-2-methyl-1h-imidazole-1-yl benzoic acid, benzoic acid,2-2-methyl-1h-imidazol-1-yl, benzoic acid, 2-2-methyl-1h-imidazol-1-yl
Formel vægt 202.21
Procent renhed Tech.
Grad Teknisk