Få mere at vide
2-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)anilin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10797285
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10797285 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10787285 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10108164 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10797285 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC61214DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-09-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 26286-55-5
Molekylær formel C10H11N3
Molekylvægt (g/mol) 173.22
MDL nummer MFCD08699292
InChI nøgle LLSZMUSXQITSSJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-methyl-1h-imidazol-1-yl aniline, 2-2-methyl-imidazol-1-yl-phenylamine, benzenamine,2-2-methyl-1h-imidazol-1-yl, 2-2-methylimidazol-1-yl aniline, 2-2-methylimidazolyl phenylamine, 1-2-amino phenyl-2-methylimidazole, 2-2-methylimidazol-1-yl phenylamine
PubChem CID 13656108
IUPAC navn 2-(2-methylimidazol-1-yl)anilin
SMIL CC1=NC=CN1C1=CC=CC=C1N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)aniline
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 173.22
Procent renhed 97%