Få mere at vide
2-(2-methyl-1,3-thiazol-4-yl)ethylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10737485
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10737485 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
10122844 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10671934 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10737485 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC54613EA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 165115-15-1
Molekylær formel C6H10N2S
Molekylvægt (g/mol) 142.22
MDL nummer MFCD03011601
InChI nøgle GLEZGSKBHYTSAD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl ethanamine, 2-2-methylthiazol-4-yl ethanamine, 2-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl ethylamine, 4-thiazoleethanamine, 2-methyl, 2-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl ethan-1-amine, 4-thiazoleethanamine,2-methyl, 2-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl-1-ethanamine
PubChem CID 7536518
IUPAC navn 2-(2-methyl-1,3-thiazol-4-yl)ethanamin
SMIL CC1=NC(CCN)=CS1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(2-Methyl-1, 3-thiazol-4-yl)ethylamine
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 10 g
Formel vægt 142.23
Procent renhed 97%