Få mere at vide
2-(2-methyl-1,3-thiazol-4-yl)ethanol, 97 %, Thermo Scientific™
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(2-Methyl-1, 3-thiazol-4-yl)ethanol |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 143.21 |