Få mere at vide
2-(2-methyl-1,3-thiazol-4-yl)benzoesyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10411884
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10411884 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10182934 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10411884 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC68401CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 65032-66-8
Molekylær formel C11H9NO2S
Molekylvægt (g/mol) 219.258
MDL nummer MFCD09879980
InChI nøgle BNRSCIXYHUTATP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl benzoic acid, benzoic acid,2-2-methyl-4-thiazolyl, 2-2-methylthiazol-4-yl benzoic acid, 2-2-methyl-thiazol-4-yl-benzoic acid, 4-2-carboxyphenyl-2-methyl-1,3-thiazole
PubChem CID 12384552
IUPAC navn 2-(2-methyl-1,3-thiazol-4-yl)benzoesyre
SMIL CC1=NC(=CS1)C2=CC=CC=C2C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(2-Methyl-1, 3-thiazol-4-yl)benzoic acid
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 219.26
Procent renhed 97%