Få mere at vide
2-(2-methyl-1,3-thiazol-4-yl)anilin, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10576704
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10576704 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10285794 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10576704 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC68414DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 305811-38-5
Molekylær formel C10H10N2S
Molekylvægt (g/mol) 190.264
MDL nummer MFCD09965287
InChI nøgle AJFBHXXQTQAILP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl aniline, 2-2-methyl-4-thiazolyl aniline, 2-2-methylthiazol-4-yl aniline, 2-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl phenylamine, 2-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl phenyl amine
PubChem CID 22493281
IUPAC navn 2-(2-methyl-1,3-thiazol-4-yl)anilin
SMIL CC1=NC(=CS1)C2=CC=CC=C2N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(2-Methyl-1, 3-thiazol-4-yl)aniline
CAS min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 190.27
Procent renhed 95%