Få mere at vide
2-(2-Methoxyphenyl)piperazinmonohydrat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15487575
Skift visning
Mængde:
250 mg
Pakningsstørrelse:
250mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
15487575 250 mg 250mg
1 options
Artikelnummer. 15487575 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26408.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 65709-27-5 | C11H16N2O | 192.262 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(2-Methoxyphenyl)piperazine monohydrate
CAS 65709-27-5
Smeltepunkt 77°C to 83°C
Molekylær formel C11H16N2O
MDL nummer MFCD06660448
Mængde 250 mg
FN nummer UN3259
Følsomhed Air Sensitive
Synonym 2-2-methoxyphenyl piperazine, 2-2-methoxyphenyl-piperazine, 2-2-methoxy-phenyl-piperazine, 2-methoxyphenyl piperazine, acmc-1bd94, 1-methoxy-2-piperazin-2-ylbenzene
InChI nøgle XYMDIQVPOIVJPF-UHFFFAOYSA-N
SMIL COC1=CC=CC=C1C2CNCCN2
IUPAC navn 2-(2-methoxyphenyl)piperazin
Molekylvægt (g/mol) 192.262
PubChem CID 16740792
Formel vægt 210.28 (192.26 Anhydrous)
Procent renhed 95%