missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-(2-Methoxyphenyl)-4,4-dimethyl-4,5-dihydrooxazole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(2-Methoxyphenyl)-4,4-dimethyl-4,5-dihydrooxazole |
| CAS | 57598-33-1 |
| Molekylær formel | C12 H15 N O2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 4,5-Dihydro-2-(2-methoxyphenyl)-4,4-dimethyl-oxazole, 2-(2-Methoxyphenyl)-4,4-dimethyl-2-oxazoline, 2-(2-Methoxyphenyl)-4,4-dimethyloxazoline, 4,4-Dimethyl-2-(2-methoxyphenyl)oxazoline, NSC 333420 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H15NO2/c1-12(2)8-15-11(13-12)9-6-4-5-7-10(9)14-3/h4-7H,8H2,1-3H3 |
| SMIL | COc1ccccc1C2=NC(C)(C)CO2 |
| IUPAC navn | 2-(2-methoxyphenyl)-4,4-dimethyl-5H-oxazole |
| Molekylvægt (g/mol) | 205.25 |
| Formel vægt | 205.1103 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?