Få mere at vide
2-(2-Methoxyphenyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-1,3-dione, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(2-Methoxyphenyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-1,3-dione |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H13NO3/c1-20-14-9-5-4-8-13(14)17-15(18)10-11-6-2-3-7-12(11)16(17)19/h2-9H,10H2,1H3 |
| Formel vægt | 267.0895 |