Få mere at vide
2-[(2-Methoxyphenoxy)methyl]oxirane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-[(2-Methoxyphenoxy)methyl]oxirane |
| CAS | 2210-74-4 |
| Molekylær formel | C10 H12 O3 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 2-[(2-Methoxyphenoxy)methyl]oxirane, Oxirane','2-[(2-methoxyphenoxy)methyl]-, Benzene','1-(2,3-epoxypropoxy)-2-methoxy- (6CI,7CI,8CI), Oxirane','[(2-methoxyphenoxy)methyl]- (9CI), 1,2-Epoxy-3-(2-methoxyphenoxy)propane, 1,2-Epoxy-3-(o-methoxyphenoxy)propane, 1-(2,3-Epoxypropoxy)-2-methoxybenzene, 1-(2-Methoxyphenoxy)-2,3-epoxypropane, 2-(2,3-Epoxypropoxy)anisole, 2-Methoxy-1-(oxiranylmethoxy)benzene, 2-Methoxyphenyl glycidyl ether, Glycidyl 2-methoxyphenyl ether, Glycidyl o-methoxyphenyl ether, NSC 112256, NSC 133442 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12O3/c1-11-9-4-2-3-5-10(9)13-7-8-6-12-8/h2-5,8H,6-7H2,1H3 |
| SMIL | COc1ccccc1OCC2CO2 |
| IUPAC navn | 2-[(2-methoxyphenoxy)methyl]oxirane |
| Molekylvægt (g/mol) | 180.2 |
| Formel vægt | 180.0786 |