Få mere at vide
2-(2-Methoxyphenoxy)ethylamine, Mikromol™
Beskrivelse
2-(2-Methoxyphenoxy)ethylamine
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(2-methoxyphenoxy)ethylamine |
| CAS | 1836-62-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-(2-methoxyphenoxy)ethylamine |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C9 H13 N O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 2-(o-Methoxyphenoxy)ethylamine, 2-(2-Methoxyphenoxy)ethylamine, Guaiacoxyethylamine, Carvedilol Related Compound E |
| InChI formel | InChI=1S/C9H13NO2/c1-11-8-4-2-3-5-9(8)12-7-6-10/h2-5H,6-7,10H2,1H3 |
| SMIL | COc1ccccc1OCCN |
| IUPAC navn | 2-(2-methoxyphenoxy)ethanamine |
| Vis mere |