Få mere at vide
2-(2-Methoxyphenoxy)ethylamine, Mikromol™
Artikelnummer. 17943486
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17943486 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17943486 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0291.090025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-(2-Methoxyphenoxy)ethylamine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(2-methoxyphenoxy)ethylamine
CAS 1836-62-0
Analyt- eller komponentnavne 2-(2-methoxyphenoxy)ethylamine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C9 H13 N O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 2-(o-Methoxyphenoxy)ethylamine, 2-(2-Methoxyphenoxy)ethylamine, Guaiacoxyethylamine, Carvedilol Related Compound E
InChI formel InChI=1S/C9H13NO2/c1-11-8-4-2-3-5-9(8)12-7-6-10/h2-5H,6-7,10H2,1H3
SMIL COc1ccccc1OCCN
IUPAC navn 2-(2-methoxyphenoxy)ethanamine
Molekylvægt (g/mol) 167.2
Mængde 25 mg
Formel vægt 167.0946 g/mol