Få mere at vide
2-(2-Methoxyphenoxy)ethylamin Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30012087
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30012087 1 g
1 options
Artikelnummer. 30012087 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM2656501G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(2-Methoxyphenoxy)ethylamine Hydrochloride
CAS 64464-07-9
Molekylær formel C9 H13 N O2 . Cl H
Mængde 1 g
Synonym 2-(2-Methoxyphenoxy)-ethanamine hydrochloride, 2-(o-Methoxyphenoxy)-ethylamine hydrochloride, 2-(2-Methoxyphenoxy)ethylamine Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C9H13NO2.ClH/c1-11-8-4-2-3-5-9(8)12-7-6-10;/h2-5H,6-7,10H2,1H3;1H
SMIL Cl.COc1ccccc1OCCN
IUPAC navn 2-(2-methoxyphenoxy)ethanamin; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 203.67
Formel vægt 203.0713