Få mere at vide
2-(2-Methoxyphenoxy)ethylamin Hydrochlorid, Mikromol™
Artikelnummer. 30050975
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30050975 25 mg
30049414 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30050975 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0291.110025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
2-(2-Methoxyphenoxy)ethylamin Hydrochlorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(2-Methoxyphenoxy)ethylamine Hydrochloride
CAS 64464-07-9
Analyt- eller komponentnavne 2-(2-Methoxyphenoxy)ethylamine Hydrochloride
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C9 H13 N O2 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 2-(2-Methoxyphenoxy)-ethanamine hydrochloride, 2-(o-Methoxyphenoxy)-ethylamine hydrochloride, 2-(2-Methoxyphenoxy)ethylamine Hydrochloride, Carvedilol Related Compound E as Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C9H13NO2.ClH/c1-11-8-4-2-3-5-9(8)12-7-6-10;/h2-5H,6-7,10H2,1H3;1H
SMIL Cl.COc1ccccc1OCCN
IUPAC navn 2-(2-methoxyphenoxy)ethanamin; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 203.67
Mængde 25 mg
Formel vægt 203,0713 g/mol