missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-(2-Methoxyphenoxy)-1,3-propanediol, TRC

Artikelnummer. 30004165
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30004165 50 mg
30007296 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30004165 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM27163050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 14007-09-1
Molekylær formel C10 H14 O4
Molekylvægt (g/mol) 198.22
Synonym 2-(2-Methoxyphenoxy)propane-1,3-diol, Guaifenesin Imp. B (EP), B-Isomer of Guaifenesin, Isoguaifenesin
IUPAC navn 2-(2-methoxyphenoxy)propane-1,3-diol
SMIL COc1ccccc1OC(CO)CO

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-(2-Methoxyphenoxy)propane-1,3-diol
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C10H14O4/c1-13-9-4-2-3-5-10(9)14-8(6-11)7-12/h2-5,8,11-12H,6-7H2,1H3
Formel vægt 198.0892
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.