Få mere at vide
2-(2-Methoxyethoxy)phenylboronic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(2-Methoxyethoxy)phenylboronic Acid |
| CAS | 1122568-09-5 |
| Molekylær formel | C9H13BO4 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | B-[2-(2-Methoxyethoxy)phenyl]boronic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C9H13BO4/c1-13-6-7-14-9-5-3-2-4-8(9)10(11)12/h2-5,11-12H,6-7H2,1H3 |
| SMIL | OB(O)C(C=CC=C1)=C1OCCOC |
| IUPAC navn | (2-(2-methoxyethoxy)phenyl)boronic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 196.01 |
| Formel vægt | 196.09 |