Få mere at vide
2-(2-Methoxyethoxy)ethanamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(2-Methoxyethoxy)ethanamine |
| CAS | 31576-51-9 |
| Molekylær formel | C5H13NO2 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 2-(2-Methoxyethoxy)ethylamine, Di(ethylene Glycol) Methyl Ether Amine |
| InChI formel | InChI=1S/C5H13NO2/c1-7-4-5-8-3-2-6/h2-6H2,1H3 |
| SMIL | COCCOCCN |
| IUPAC navn | 2-(2-methoxyethoxy)ethanamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 119.16 |
| Formel vægt | 119.0946 |