missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-[(2-Methoxyacetyl)(2-methoxy-1-methyl-2-oxoethyl)amino]-3-methylbenzoic Acid, TRC

Artikelnummer. 30476766
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30476766 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30476766 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM912250100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Metalaxyl Metabolite CGA 108905
CAS 96258-91-2
Molekylær formel C15 H19 N O6
Mængde 100 mg
Synonym 2-[(2-Methoxyacetyl)(2-methoxy-1-methyl-2-oxoethyl)amino]-3-methylbenzoic Acid, Metalaxyl Metabolite CGA 108905','2-[(2-Methoxyacetyl)(2-methoxy-1-methyl-2-oxoethyl)amino]-3-methylbenzoic acid (ACI), Benzoic acid','2-[(methoxyacetyl)(2-methoxy-1-methyl-2-oxoethyl)amino]-3-methyl- (9CI), Benzoic acid','2-[(methoxyacetyl)(2-methoxy-1-meth
InChI formel InChI=1S/C15H19NO6/c1-9-6-5-7-11(14(18)19)13(9)16(12(17)8-21-3)10(2)15(20)22-4/h5-7,10H,8H2,1-4H3,(H,18,19)
SMIL COCC(=O)N(C(C)C(=O)OC)c1c(C)cccc1C(=O)O
IUPAC navn 2-[(2-methoxyacetyl)-(1-methoxy-1-oxopropan-2-yl)amino]-3-methylbenzoic acid
Molekylvægt (g/mol) 309.315
Formel vægt 309.121
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.