Få mere at vide
2-[(2-Methoxyacetyl)(2-methoxy-1-methyl-2-oxoethyl)amino]-3-methylbenzoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Metalaxyl Metabolite CGA 108905 |
| CAS | 96258-91-2 |
| Molekylær formel | C15 H19 N O6 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 2-[(2-Methoxyacetyl)(2-methoxy-1-methyl-2-oxoethyl)amino]-3-methylbenzoic Acid, Metalaxyl Metabolite CGA 108905','2-[(2-Methoxyacetyl)(2-methoxy-1-methyl-2-oxoethyl)amino]-3-methylbenzoic acid (ACI), Benzoic acid','2-[(methoxyacetyl)(2-methoxy-1-methyl-2-oxoethyl)amino]-3-methyl- (9CI), Benzoic acid','2-[(methoxyacetyl)(2-methoxy-1-meth |
| InChI formel | InChI=1S/C15H19NO6/c1-9-6-5-7-11(14(18)19)13(9)16(12(17)8-21-3)10(2)15(20)22-4/h5-7,10H,8H2,1-4H3,(H,18,19) |
| SMIL | COCC(=O)N(C(C)C(=O)OC)c1c(C)cccc1C(=O)O |
| IUPAC navn | 2-[(2-methoxyacetyl)-(1-methoxy-1-oxopropan-2-yl)amino]-3-methylbenzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 309.315 |
| Formel vægt | 309.121 |