Få mere at vide
2-[(2-Methoxy-2-oxoethyl)sulfanyl]acetic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-[(2-Methoxy-2-oxoethyl)sulfanyl]acetic Acid |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H8O4S/c1-9-5(8)3-10-2-4(6)7/h2-3H2,1H3,(H,6,7) |
| Formel vægt | 164.0143 |