Få mere at vide
(+)-2,2'-isopropylidenbis[(4R)-4-phenyl-2-oxazolin], Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11976831 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde unitSize
11976831 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 11976831 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 428050010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 150529-93-4 | C21H22N2O2 | 334.42 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (+)-2,2′-Isopropylidenebis[(4R)-4-phenyl-2-oxazoline]
Emballage Glasflaske
CAS 150529-93-4
Molekylær formel C21H22N2O2
MDL nummer MFCD00192244
Smeltepunkt 56.0°C to 58.0°C
Merck Index 15, 1297
InChI nøgle JTNVCJCSECAMLD-UHFFFAOYNA-N
SMIL CC(C)(C1=NC(CO1)C1=CC=CC=C1)C1=NC(CO1)C1=CC=CC=C1
IUPAC navn (4R)-4-phenyl-2-[2-[(4R)-4-phenyl-4,5-dihydro-1,3-oxazol-2-yl]propan-2-yl]-4,5-dihydro-1,3-oxazol
Molekylvægt (g/mol) 334.42
PubChem CID 676390
Mængde 1 g
Formel vægt 334.42
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (+)-2,2'-Isopropylidenebis[(4R)-4-phenyl-2-oxazoline]
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.