Få mere at vide
2-(2-Iodophenyl-d4)-N,N-dimethylacetamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(2-Iodophenyl-d4)-N,N-dimethylacetamide |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12INO/c1-12(2)10(13)7-8-5-3-4-6-9(8)11/h3-6H,7H2,1-2H3/i3D,4D,5D,6D |
| Formel vægt | 293.0215 |