Få mere at vide
2,2'-Iminodiethanol (Diethanolamin), Mikromol™
Artikelnummer. 17961526
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17961526 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17961526 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1204.020100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
2,2'-Iminodiethanol (Diethanolamin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diethanolamine
CAS 111-42-2
Analyt- eller komponentnavne Diethanolamine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C4 H11 N O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 2,2'-Iminobisethanol, Ethanol, 2,2'-iminodi- (8CI), 2,2'-Azanediyldiethanol, 2,2'-Dihydroxydiethylamine, 2,2'-Iminobis[ethanol], 2,2'-Iminodi-1-ethanol, 2,2'-Iminodiethanol, 2-[(2-Hydroxyethyl)amino]ethanol, Bis(2-hydroxyethyl)amine, Bis(hydroxyethyl)amine, DEA, DEA 80, DEAO-LF, DEOA LF, Dabco DEOA-LF, Di(2-hydroxyethyl)amine, Di(β-hydroxyethyl)amine, Diethanolamine, Diethanolamine 80, Diolamine, Iminodiethanol, N,N-Bis(2-hydroxyethyl)amine, N,N-Di(2-hydroxyethyl)amine, N,N-Diethanolamine, NSC 4959, Niax DEOA-LF, Tegoamin DEOA 85
InChI formel InChI=1S/C4H11NO2/c6-3-1-5-2-4-7/h5-7H,1-4H2
SMIL OCCNCCO
IUPAC navn 2-(2-hydroxyethylamino)ethanol
Molekylvægt (g/mol) 105.14
Mængde 100 mg
Formel vægt 105,079 g/mol