missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2,2’-Iminobis(N-(2,6-Dimethylphenyl)acetiamide, TRC

Artikelnummer. 30004301
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30004301 10 mg
30010439 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30004301 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI40010010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 745798-07-6
Molekylær formel C20H25N3O2
Molekylvægt (g/mol) 339.43
Synonym 2,2'-Iminobis(N-(2,6-Dimethylphenyl)acetiamide
IUPAC navn 2-[[2-(2,6-dimethylanilino)-2-oxoethyl]amino]-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide
SMIL O=C(NC1=C(C)C=CC=C1C)CNCC(NC2=C(C)C=CC=C2C)=O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale USP Lidocaine Impurity E
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C20H25N3O2/c1-13-7-5-8-14(2)19(13)22-17(24)11-21-12-18(25)23-20-15(3)9-6-10-16(20)4/h5-10,21H,11-12H2,1-4H3,(H,22,24)(H,23,25)
Formel vægt 339.1947
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.