Få mere at vide
2,2'-[Iminobis(methylene)]bisphenol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,2'-[Iminobis(methylene)]bis-phenol |
| CAS | 4481-51-0 |
| Molekylær formel | C14 H15 N O2 |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H15NO2/c16-13-7-3-1-5-11(13)9-15-10-12-6-2-4-8-14(12)17/h1-8,15-17H,9-10H2 |
| SMIL | Oc1ccccc1CNCc2ccccc2O |
| IUPAC navn | 2-[[(2-hydroxyphenyl)methylamino]methyl]phenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 229.27 |
| Formel vægt | 229.1103 |