Få mere at vide
2-(2-Hydroxyphenyl)benzothiazole, 98%
Artikelnummer. 11493947
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11493947 5 g 5g
11403957 25 g 25g
11484140 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11493947 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19346.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3411-95-8 | C13H9NOS | 227.28 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3411-95-8
Molekylær formel C13H9NOS
Molekylvægt (g/mol) 227.28
MDL nummer MFCD00022869
InChI nøgle NSDGEQWRYXOZLN-UKTHLTGXSA-N
Synonym phenol, o-2-benzothiazolyl, 2-2-hydroxyphenyl benzothiazole, o-2-benzothiazolyl phenol, phenol, 2-2-benzothiazolyl, 2-2-benzothiazolyl phenol, 2-o-hydroxyphenyl benzothiazole, 2-2'-hydroxyphenyl benzothiazole, 2-1,3-benzothiazol-2-yl phenol, 6z-6-3h-1,3-benzothiazol-2-ylidene cyclohexa-2,4-dien-1-one, mvvgspcxhrfddr-uhfffaoysa-n
PubChem CID 5376551
SMIL O=C1C=CC=C\C1=C1\NC2=CC=CC=C2S1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(2-Hydroxyphenyl)benzothiazole
Smeltepunkt 130°C to 134°C
Mængde 5 g
Beilstein 173026
IUPAC navn (6Z)-6-(3H-1,3-benzothiazol-2-yliden)cyclohexa-2,4-dien-1-on
Formel vægt 227.29
Procent renhed 98%