Få mere at vide
2-(2-Hydroxyphenyl)acetamid (~90%), TRC
Artikelnummer. 30401534
Skift visning
Mængde:
25 mg
50 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30401534 50 mg
30397890 250 mg
30395236 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30401534 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH10058850MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 22446-40-8
Molekylær formel C8H9NO2
Molekylvægt (g/mol) 151.16
IUPAC navn 2-(2-hydroxyphenyl)acetamid
SMIL NC(=O)Cc1ccccc1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(2-Hydroxyphenyl)acetamide
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C8H9NO2/c9-8(11)5-6-3-1-2-4-7(6)10/h1-4,10H,5H2,(H2,9,11)
Formel vægt 151.0633