Få mere at vide
2-(2-Hydroxyphenyl)acetamid (~90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(2-Hydroxyphenyl)acetamide |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9NO2/c9-8(11)5-6-3-1-2-4-7(6)10/h1-4,10H,5H2,(H2,9,11) |
| Formel vægt | 151.0633 |