missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-(2-Hydroxyphenyl)-4,5-dihydro-1,3-thiazole-4-carboxylic Acid, TRC

Artikelnummer. 30406768
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30406768 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30406768 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH94711350MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-(2-Hydroxyphenyl)-4,5-dihydro-1,3-thiazole-4-carboxylic Acid
CAS 49608-51-7
Molekylær formel C10H9NO3S
Mængde 50 mg
Synonym 4,5-Dihydro-2-(2-hydroxyphenyl)-4-thiazolecarboxylic Acid, 2-(2-Hydroxyphenyl)-4,5-dihydro-1,3-thiazole-4-carboxylic Acid, Dihydroeruginoic Acid, HTC, NSC 128295
InChI formel InChI=1S/C10H9NO3S/c12-8-4-2-1-3-6(8)9-11-7(5-15-9)10(13)14/h1-4,7,12H,5H2,(H,13,14)
SMIL OC(=O)C1CSC(=N1)c2ccccc2O
IUPAC navn 2-(2-hydroxyphenyl)-4,5-dihydro-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 223.25
Formel vægt 223.0303
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.