Få mere at vide
2-(2-Hydroxyphenyl)-4,5-dihydro-1,3-thiazole-4-carboxylic Acid, TRC
Artikelnummer. 30393986
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30393986 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30393986 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH947113250MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2-(2-Hydroxyphenyl)-4,5-dihydro-1,3-thiazole-4-carboxylic Acid
CAS 49608-51-7
Molekylær formel C10H9NO3S
Mængde 250 mg
Synonym 4,5-Dihydro-2-(2-hydroxyphenyl)-4-thiazolecarboxylic Acid, 2-(2-Hydroxyphenyl)-4,5-dihydro-1,3-thiazole-4-carboxylic Acid, Dihydroeruginoic Acid, HTC, NSC 128295
InChI formel InChI=1S/C10H9NO3S/c12-8-4-2-1-3-6(8)9-11-7(5-15-9)10(13)14/h1-4,7,12H,5H2,(H,13,14)
SMIL OC(=O)C1CSC(=N1)c2ccccc2O
IUPAC navn 2-(2-hydroxyphenyl)-4,5-dihydro-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 223.25
Formel vægt 223.0303