Få mere at vide
2-(2-Hydroxyphenoxy)ethylamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(2-Hydroxyphenoxy)ethylamine |
| CAS | 40340-32-7 |
| Molekylær formel | C8 H11 N O2 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H11NO2/c9-5-6-11-8-4-2-1-3-7(8)10/h1-4,10H,5-6,9H2 |
| SMIL | NCCOc1ccccc1O |
| IUPAC navn | 2-(2-aminoethoxy)phenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 153.18 |
| Formel vægt | 153.079 |